Stopcocks, needle-valve, angled
Fournisseur: Witeg
WITG0.243.250EA 25.3 EUR InStock
WITG0.243.250
Stopcocks, needle-valve, angled
Robinets d'arrêt
Needle valve stopcock, Duran, with PTFE-needle valve, sealing system and overtwist safety device.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité