Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Fournisseur: COWIE
005.608040 005.610060 005.612070 005.612090 005.708070 005.710070 005.710100 005.712100 005.712150 005.7.313.3 005.716150 005.716100 005.706070 005.7.625.6 005.6.250.15 005.7.375.3 005.7.250.3 005.616100 005.606040 005.6.625.40 005.6.500.35 005.6.375.25 005.6.313.15 005.7.500.4 005.610090
COWI005.608040EA 55.6 EUR InStock
COWI005.608040 COWI005.610060 COWI005.612070 COWI005.612090 COWI005.708070 COWI005.710070 COWI005.710100 COWI005.712100 COWI005.712150 COWI005.7.313.3 COWI005.716150 COWI005.716100 COWI005.706070 COWI005.7.625.6 COWI005.6.250.15 COWI005.7.375.3 COWI005.7.250.3 COWI005.616100 COWI005.606040 COWI005.6.625.40 COWI005.6.500.35 COWI005.6.375.25 COWI005.6.313.15 COWI005.7.500.4 COWI005.610090
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Agitateurs Outils d'agitation
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité