L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Stoppers, flat type, PTFE
Fournisseur: COWIE
010.134 010.129 010.124 010.119 010.114 010.110
COWI010.134EA 24.3 EUR InStock
COWI010.134 COWI010.129 COWI010.124 COWI010.119 COWI010.114 COWI010.110
Stoppers, flat type, PTFE
Bouchons Bouchons en plastique
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité