L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary evaporating flasks, with standard ground joints
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.658.050 0.658.010 0.658.025
WITG0.658.050EA 10.5 EUR InStock
WITG0.658.050 WITG0.658.010 WITG0.658.025
Rotary evaporating flasks, with standard ground joints
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pear-shaped with round bottom, centered.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité