Rotary evaporating flasks, with standard ground joints
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.658.112 0.658.225
WITG0.658.112EA 99.3 EUR InStock
WITG0.658.112 WITG0.658.225
Rotary evaporating flasks, with standard ground joints
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pear-shaped, centered, with flat bottom.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité