Adapters with screw thread and standard gound joint cone
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.550.001 0.550.010 0.550.040
WITG0.550.001EA 8.7 EUR InStock
WITG0.550.001 WITG0.550.010 WITG0.550.040
Adapters with screw thread and standard gound joint cone
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Threaded adapter with DIN thread and standard ground joint cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité