Flasks, round bottom, with standard ground joints
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.600.010 0.603.025 0.603.025.E 0.603.050.E 0.603.100.E 0.603.250.E 0.603.500.E 0.603.001.E 0.603.002.E 0.602.250.E 0.602.500.E 0.602.001.E 0.602.002.E 0.604.250.E 0.604.500.E 0.604.001.E 0.600.100.E 0.600.250.E 0.601.025.E 0.601.050.E 0.601.100.E 0.601.250.E 0.602.025.E 0.602.050.E 0.602.100.E 0.600.005.E 0.600.010.E 0.600.025.E 0.600.050.E
201-1371EA 77.7 EUR InStock
201-1371 WITG0.603.025 WITG0.603.025.E WITG0.603.050.E WITG0.603.100.E WITG0.603.250.E WITG0.603.500.E WITG0.603.001.E WITG0.603.002.E WITG0.602.250.E WITG0.602.500.E WITG0.602.001.E WITG0.602.002.E WITG0.604.250.E WITG0.604.500.E WITG0.604.001.E WITG0.600.100.E WITG0.600.250.E WITG0.601.025.E WITG0.601.050.E WITG0.601.100.E WITG0.601.250.E WITG0.602.025.E WITG0.602.050.E WITG0.602.100.E WITG0.600.005.E WITG0.600.010.E WITG0.600.025.E WITG0.600.050.E
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One centre neck, useful for distillation and extraction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité