Flasks, round bottom, with two necks
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.699.100 0.700.001 0.700.100
WITG0.699.100EA 26.7 EUR InStock
WITG0.699.100 WITG0.700.001 WITG0.700.100
Flasks, round bottom, with two necks
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one angled side neck (20°). With matt white labelling area.
Certifications: DIN 12394
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité