L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flasks, pear shaped with standard ground joint
Fournisseur: witeg Labortechnik
0.664.100 0.662.250 0.664.050
WITG0.664.100EA 12.5 EUR InStock
WITG0.664.100 WITG0.662.250 WITG0.664.050
Flasks, pear shaped with standard ground joint
Ballons Flacons piriformes
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité