Flasks, round bottom, with three necks, side necks angled (20°)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.736.002 0.730.001 0.732.001 0.732.500 0.725.025 0.725.050
WITG0.736.002EA 98.8 EUR InStock
WITG0.736.002 WITG0.730.001 WITG0.732.001 WITG0.732.500 WITG0.725.025 WITG0.725.050
Flasks, round bottom, with three necks, side necks angled (20°)
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Certifications: DIN 12394
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité