Flasks, round bottom, with three parallel necks
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.772.006 0.768.001 0.770.002
WITG0.772.006EA 325 EUR InStock
WITG0.772.006 WITG0.768.001 WITG0.770.002
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité