Stopcocks, straight through, with tip
Fournisseur: COWIE
016.9202-B 016.9202.1 016.9203-B 016.9212.1
661-1181EA 18.4 EUR InStock
661-1181 661-1183 COWI016.9203-B COWI016.9212.1
Stopcocks, straight through, with tip
Robinets d'arrêt
Made of PTFE.
  • Available with PP or glass tip
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité