Capillary columns, Elite-1301 for autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316210 N9316214 N9316215 N9316217 N9316219 N9316221 N9316223 N9316227
PERCN9316210EA 587 EUR InStock
PERCN9316210 PERCN9316214 PERCN9316215 PERCN9316217 PERCN9316219 PERCN9316221 PERCN9316223 PERCN9316227
Capillary columns, Elite-1301 for autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-1301 (6% Cyanopropylphenyl) Methylpolysiloxane series capillary columns are fused silica capillary columns ideal for the analysis of nonpolar to polar compounds and acid to basic species.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité