Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Picus®
Fournisseur: Sartorius
Picus®
613-1968EA 796 EUR InStock
613-1968 613-1967 613-1948 613-1969 613-1949 613-1970
Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Picus®
Pipettes Pipetteurs
Pipettes électroniques petites et légères qui réduisent la charge de travail de l'utilisateur, protègent l'utilisateur contre les blessures en assurant une posture de travail optimale et offrent des résultats de pipetage exacts et précis.
  • Contribuent à éviter les symptômes liés au pipetage, tels que les lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Excellente ergonomie : éjection électronique des pointes, molette de réglage pour naviguer dans les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel, et bouton d'utilisation poids plume
  • Système de contrôle des erreurs garantissant des résultats fiables
  • Mécanisme de suivi unique et différents modes (pipetage, pipetage inversé et distribution multiple) facilitant les tâches sur microplaques
  • Facilité d'entretien des parties inférieures avec informations BPL intégrées dans le logiciel facilitant le suivi de l'entretien et de l'étalonnage
  • Autoclavables (parties inférieures uniquement)
Deux types de filtres sont proposés : filtre Safe-Cone Standard et Safe-Cone Plus. Il est recommandé d'utiliser le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes, telles que la culture cellulaire, les analyses bactériennes et virales et la biologie moléculaire.
Informations de commande: Supplied with USB cable. Charging stand and USB adapter available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité