Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Picus®
Fournisseur: Sartorius
Picus®
613-1973EA 0 EUR InStock
613-1973 613-1972 613-1975 613-1974 613-1977 613-1976 613-1978 613-1971
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Picus®
Pipettes Pipetteurs
Pipette électronique petite et légère qui réduit la charge de travail de l'utilisateur, protège l'utilisateur contre les blessures en assurant une posture de travail optimale et offre des résultats de pipetage exacts et précis.
  • Contribuent à éviter les symptômes liés au pipetage, tels que les lésions dues au travail répétitif (syndrome RSI)
  • Excellente ergonomie : éjection électronique des pointes, molette de réglage pour naviguer dans les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel, et bouton d'utilisation poids plume
  • Système de contrôle des erreurs garantissant des résultats fiables
  • Mécanisme de suivi unique et différents modes (pipetage, pipetage inversé et distribution multiple) facilitant les tâches sur microplaques
  • Facilité d'entretien des parties inférieures avec informations BPL intégrées dans le logiciel facilitant le suivi de l'entretien et de l'étalonnage
  • Autoclavables (parties inférieures seulement à l'exception des micropipettes 1200 µl)
Deux types de filtres sont proposés : filtre Safe-Cone Standard et Safe-Cone Plus. Il est recommandé d'utiliser le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes, telles que la culture cellulaire, les analyses bactériennes et virales et la biologie moléculaire.
* Safe-Cone Plus
Informations de commande: Adaptateur secteur universel fourni. Support de charge disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité