Extractors for specific light solvents
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05432037 05432049 05432058
LENZ05432037EA 506 EUR InStock
LENZ05432037 LENZ05432049 LENZ05432058
Extractors for specific light solvents
Extracteurs Extracteurs liquide-liquide
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific light solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité