Extractor heads for specific light solvents
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05432137 05432149 05432158
LENZ05432137EA 255 EUR InStock
LENZ05432137 LENZ05432149 LENZ05432158
Extractor heads for specific light solvents
Extracteurs Extracteurs liquide-liquide
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of liquids with specific light solvents, with insert filter (porosity: 0).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité