Adapters, expansion
Fournisseur: Witeg
WITG0.510.003EA 14 EUR InStock
WITG0.510.003 WITG0.510.000 WITG0.510.019
Adapters, expansion
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Borosilicate glass 3.3
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Expansion adapters.
Certifications: According to DIN 12257.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité