L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sleeves for ground joints, rigid
Fournisseur: COWIE
020.134 020.145 020.110 020.124 020.129 020.155 020.119.1 020.114.1
COWI020.134EA 15.4 EUR InStock
COWI020.134 COWI020.145 COWI020.110 COWI020.124 COWI020.129 COWI020.155 COWI020.119.1 COWI020.114.1
Sleeves for ground joints, rigid
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeated use.
  • Rigid sleeves and adapters are inert
  • Usable to 280˚C high vacuum
  • The leakage rate is less
  • High vacuum performance is obtained by transverse sealing rings
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité