L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hydromètre pour l'industrie pétrolière
Fournisseur: Alla France
3508MC07715BQP 3503LC07515BQP 3503LC08015BQP 3503LC08515BQP 3503LC09015B 3503LC09515BQP 3503MC07015BQP 3503MC07515BQP 3503LC06015BQP 3503LC07015BQP 3503LC10015BQP 3503LC10515BQP 3503MC06020BQP 3503MC06015BQP 3503MC06520BQP 3503MC06515BQP 3503MC07020BQP 3503MC07520BQP 3503MC08020BQP 3503MC08520BQP 3503MC09020BQP 3503MC9520BQP 3503MC10020BQP 3503MC10520BQP 3503SC07020BQP 3503LC08515EUC 3503MC06020EUC 3503MC06015EUC 3503MC06515EUC 3503MC07015EUC 3503MC07515EUC 3503MC08015EUC 3503MC08515EUC 3503MC09015EUC 3503MC09515EUC 3503MC10015EUC 3503MC10515EUC 3503LC09015EUC
614-0307EA 51 EUR InStock
614-0307 614-0306 614-0308 614-0324 614-0319 614-0321 614-0304 614-0303 614-0299 614-0302 614-0322 614-0323 614-0328 614-0300 614-0331 614-0301 614-0325 614-0326 614-0332 614-0333 614-0334 614-0337 614-0335 614-0336 614-0338 ALLA3503LC08515EUC 614-0329 ALLA3503MC06015EUC ALLA3503MC06515EUC ALLA3503MC07015EUC ALLA3503MC07515EUC ALLA3503MC08015EUC ALLA3503MC08515EUC ALLA3503MC09015EUC ALLA3503MC09515EUC ALLA3503MC10015EUC ALLA3503MC10515EUC ALLA3503LC09015EUC
Hydromètre pour l'industrie pétrolière
Hydromètres
Ces hydromètres précis ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs de l'industrie pétrolière.
  • Lecture sous le ménisque : marquage gravé sur la tige pour montrer tout déplacement de l'échelle
  • Faible tension superficielle (16 à 35 mN / m)
  • Spécifié avec la température d'étalonnage, la tension superficielle, le nombre d' instrument et numéro de série
Certifications: ISO 649
Information de livraison: On request hydrometers can be supplied with EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité