Soil hydrometers
Fournisseur: ALLA ATELIERS
3470FC03868QP 3470FC06068QP 3470FC06068EU
614-1534EA 67.1 EUR InStock
614-1534 ALLA3470FC06068QP ALLA3470FC06068EU
Soil hydrometers
Hydromètres
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Certifications: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Informations de commande: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité