Hydromètres avec thermomètres
Fournisseur: ALLA ATELIERS
3600T095/15-QP 3600T100/15-QP 3600T105/15-QP 3600T110/15-QP 3011TP150/20QP 3600T080/15-QP
ALLA3600T095/15-QPEA 140 EUR InStock
ALLA3600T095/15-QP ALLA3600T100/15-QP ALLA3600T105/15-QP ALLA3600T110/15-QP ALLA3011TP150/20QP ALLA3600T080/15-QP
Hydromètres avec thermomètres
Hydromètres
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité