Bowls, evaporating, with spout
Fournisseur: Nickel-Electro
NICK717EA 54.2 EUR InStock
NICK717 NICK715
Bowls, evaporating, with spout
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Pure nickel (99,6%).
  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Round, with flat bottom. Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité