Électrodes de conductivité
Fournisseur: CONSORT
SK21T SK10B SK10T SK24T SK23T SK20B SK20T
CONSSK21TEA 262 EUR InStock
CONSSK21T CONSSK10B CONSSK10T CONSSK24T CONSSK23T CONSSK20B CONSSK20T
Électrodes de conductivité
Électrodes Électrodes de conductivité
A range of conductivity electrodes for different applications.
  • Available with or without integrated temperature sensor
  • Shaft is made from glass or epoxy
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité