Incubateur compact avec convection forcée, Heratherm®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
50125882 50140500
390-0466EA 921 EUR InStock
390-0466 390-1299
Incubateur compact avec convection forcée, Heratherm®
Incubateurs Étuves bactériologiques
L'incubateur Heratherm® Compact présente une convection forcée qui favorise l'uniformité et la stabilité des températures et accélère le retour à la consigne après l'ouverture de la porte. Cette unité est recommandée pour les espaces de travail personnels sur les paillasses, et pour les tests de pollution de l'eau/DBO. L'incubateur est fabriqué en polymère moulé facile à nettoyer et anti-corrosion avec des angles arrondis. L'éclairage interne et la présence d'une fenêtre sur la porte facilitent l'observation des échantillons.
  • Interface facile à utiliser
  • Résolution de l'affichage: 1 °C
  • Nécessite un espace minimal sur la paillasse: idéal pour les petits laboratoires
Information de livraison: Fourni avec 2 clayettes perforées en acier inoxydable.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité