Pallets, gas cylinders
Fournisseur: DUPERTHAL
7.00.800 7.00.810
DUEH7.00.800EA 562 EUR InStock
DUEH7.00.800 DUEH7.00.810
Pallets, gas cylinders
Chariots
These pallets are used for the safe, economic and effortless transport of 1 to 8 gas cylinders with hot-dip galvanised surface.
  • Sturdy base frame with fortlift pockets
  • Gas cylinders can be secured individually with chains
  • Lateral tilt limiter
  • Hooks for hoses and screw caps
Inner dimensions of fortlift pockets (W×H): 170×70 mm.
Inner distance between pockets: 510 mm.
Certifications: According to EN ISO 1461
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité