Drum pumps for acids and alkalis
Fournisseur: BURKLE
5762-0101 5762-0100
BURK5762-0101EA 3050 EUR InStock
BURK5762-0101 BURK5762-0100
Drum pumps for acids and alkalis
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
These drum pumps are suitable for weaker acids such as hydrochloric acid, phosphoric acid, chromic acid, battery acid, citric acid and more.
Information de livraison: Supplied with pump tube, PP hose connection, PVC-fabric hose, PP nozzle, PP drum adapter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité