Pump sets for concentrated acids/alkalis
Fournisseur: BURKLE
5762-0200 5762-0201
BURK5762-0200EA 5680 EUR InStock
BURK5762-0200 BURK5762-0201
Pump sets for concentrated acids/alkalis
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
These drum pumps are suitable for highly aggressive acids and alkalis, such as sulphuric acid, nitric acid, hydrofluoric acid, sodium hypochlorite and more.
Information de livraison: Supplied with motor, pump hose, hose connection, PVDF nozzle, PP drum adapter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité