Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2700 EUR InStock
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol
Incubateurs Standard Incubators
L'incubateur Heratherm® Advanced Protocol est caractérisé par une convection forcée réglable ce qui permet à l'utilisateur de choisir la vitesse de ventilation de 0 à 100%. La vitesse de l'air peut être réglée pour obtenir un débit d'air optimal selon l'application. Ces unités sont recommandées pour une large gamme d'applications de laboratoire exigeantes telles que l'incubation des œufs, le clonage génétique et le stockage chauffé des milieux. Les incubateurs sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable lisse dont les angles arrondis sont faciles à nettoyer. Le système de clayettes peut être retiré rapidement en un clic. Les unités comportent une porte interne en verre permettant de visualiser les échantillons sans affecter la stabilité de la température. Elles peuvent être empilées pour gagner de la place (aucun outil ni dispositif d'empilage n'est nécessaire).
  • Interface utilisateur intuitive avec un grand affichage luminescent sous vide pour un réglage facile des températures
  • Dotés en standard de l'interface RS232 et d'un port d'accès de 42 mm permettant d'inserer des capteurs pour un contrôle indépendant des données
L'alarme automatique de protection contre la surchauffe offre une plus grande sécurité aux échantillons et aux incubateurs. Réglage manuel de l'alarme inutile. Plusieurs caractéristiques de sécurité protègent les échantillons. Le minuteur numérique novateur peut éteindre l'unité à un moment déterminé. Il peut être utilisé pour interrompre la croissance cellulaire à un moment déterminé: l'utilisateur choisit entre le temps réel et le réglage horaire. L'unité s'allume et s'éteint à un moment déterminé, ce qui réduit les gaspillages d'énergie lorsque l'unité n'est pas en cours d'utilisation. Grâce à une large gamme de température et à un grand port d'accès, les incubateurs peuvent également être utilisés pour des applications de séchage.
Information de livraison: Fournis avec 2 clayettes perforées en acier inoxydable. Une vaste gamme d'options et d'accessoires est disponible. Les options d'usine incluent une porte avec charnière à gauche, plus d'informations sur demande.
Attention: * L'écart spatial est légèrement supérieur lorsque le ventilateur est éteint. Ce mode réduit le risque de dessèchement des échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité