Calibration weights, OIML, class M2
Fournisseur: Sartorius Balances
YCW556-AC-00 YCW626-AC-02 YCW7169-AC-00 YCW616-AC-02 YCW626-AC-00
SARBYCW556-AC-00EA 61.2 EUR InStock
SARBYCW556-AC-00 SARBYCW626-AC-02 SARBYCW7169-AC-00 SARBYCW616-AC-02 SARBYCW626-AC-00
Calibration weights, OIML, class M2
Poids Poids d'étalonnage
Weights are used for control of inspection, measuring and test equipment.
Proof Line series, OIML Class M2 knob weights are manufactured from brass, precision-lathed, fine finish with the density of 8,400 kg/m3 and the block weights are made up of cast iron, gray cast, black lacquered finish with the density of 7,200 kg/m3.
Certifications: Compliance with OIML R111-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité