Organic size exclusion chromatography columns, GPC K-800 series preparative type
Fournisseur: Resonac
SHOWF6102305EA 4820 EUR InStock
SHOWF6102305 SHOWF6102306 SHOWF6102303 SHOWF6102304 SHOWF6102315 SHOWF6102309 SHOWF6102301 SHOWF6102312 SHOWF6700407
Organic size exclusion chromatography columns, GPC K-800 series preparative type
Colonnes pour chromatographie
These are styrene divinylbenzene copolymer-based organic solvent SEC (GPC) columns. Suitable for a wide range of applications from low to high molecular weight compounds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité