Precision thermometers, Safe BIO-TEMP®
Fournisseur: ALLA ATELIERS
5980T020-T-QP 5980T030-T-QP 5980T050-T-QP
ALLA5980T020-T-QPEA 133 EUR InStock
ALLA5980T020-T-QP ALLA5980T030-T-QP ALLA5980T050-T-QP
Precision thermometers, Safe BIO-TEMP®
Thermomètres Thermomètres analogiques
Mercury-free thermometers with yellow back glass.
  • PTFE coated thermometer filled with environmentally safe blue organic filling liquid, for extra security
  • A high density PE base houses the reservoir of the thermometer, acting as a type of thermal brake
  • Instrument can be free-standing or attached
Informations de commande: Supplied with adhesive strip and magnet, in a recyclable sturdy plastic concertina box, ideal for secure storage when not in use, and with a conformity certificate, (on request) can be supplied with 'EU' Traceable calibration certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité