Gel permeation chromatography clean-up columns, CLNpak EV
Fournisseur: Resonac
F6090001 F6090002 F6090003 F6090004 F6090005
SHOWF6090001EA 2903 EUR InStock
SHOWF6090001 SHOWF6090002 SHOWF6090003 SHOWF6090004 SHOWF6090005
Gel permeation chromatography clean-up columns, CLNpak EV
Colonnes pour chromatographie
The CLNpak EV are styrene divinylbenzene copolymer based columns suitable for the fractionation of residual pesticides in foods.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité