Colonnes HPLC d'échange anionique, série IEC
Fournisseur: Resonac
F6110011 F6118255
554-2853EA 1040 EUR InStock
554-2853 554-2857
Colonnes HPLC d'échange anionique, série IEC
Colonnes pour chromatographie
QA-825, DEAE-825: Conviennent à l'analyse de composés à haut poids moléculaire, tels que les protéines, les peptides, l'ADN et l'ARN. Utilisable sur une large plage de pH, entre 2 et 12.
DEAE3N-4T: Matériau de base non poreux. Pour analyse rapide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité