Capillary columns, Elite-35 for autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9316153EA 1100 EUR InStock
PERCN9316153 PERCN9316145 PERCN9316146 PERCN9316147 PERCN9316152
Capillary columns, Elite-35 for autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-35 Columns are dimethylpolysiloxane (35% Diphenyl) silica fused columns; the small percentage of phenyl groups imparts selectivity towards aromatic components.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité