Colonnes de chromatographie d'exclusion d'ions, KC-811
Fournisseur: Resonac
554-4497EA 1711.61 EUR InStock
554-4497 554-4496 554-4499
Colonnes de chromatographie d'exclusion d'ions, KC-811
Colonnes pour chromatographie
Colonnes pour l'analyse des acides organiques, des ions cyanure et du chlorure de cyanogène.
  • Méthode de détection hautement sélective avec post-colonne
  • La colonne KC-811 6E est adaptée à l'analyse des ions cyanure et du chlorure de cyanogène conformément à la loi japonaise sur l'approvisionnement d'eau
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité