Masques complets Optifit Twin
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1715231 1715241 1715251
DALL1715231EA 171 EUR InStock
DALL1715231 111-1460 111-1461
Masques complets Optifit Twin
Respirators Masques réutilisables Masques complets
Les masques à double filtre protègent contre les particules et/ou les gaz toxiques. Ils ne s'utilisent que dans des locaux suffisamment ventilés où l'atmosphère contient au moins 17 % d'oxygène.
  • Visière intégrale en PC avec grand champ de vision
  • Joint d'étanchéité du masque situé sur la partie en U en silicone qui repose sur le visage ; léger et bonne compatibilité faciale (ajustement automatique)
  • Harnais de tête à cinq sangles avec système de fixation rapide
  • Bossages latéraux pour le port de lunettes correctrices à l'intérieur du masque
  • Diaphragme vocal en plastique intégré pour une meilleure communication (membrane en plastique)
  • Clapet d'expiration en silicone
  • À utiliser avec les filtres Honeywell (Sperian)
  • Industries/utilisations recommandées : chimique, pétrolière et gazière et pharmaceutique
Poids: 570 g
Certifications: EN 136:1998
Optifit + P3 : NPF = 1000
Optifit + gaz : NPF= 2000
Optifit + Combiné : NPF = 1000
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité