Colonnes chirales, série ORpak
Fournisseur: Resonac
554-2941EA 1210 EUR InStock
554-2941
Colonnes chirales, série ORpak
Colonnes pour chromatographie
CDBS-453: Sépare les isomères optiques en utilisant leurs différences de compatibilité conformationnelle. Colonne polyvalente pour séparations chirales.
CRX-853: Sépare les isomères optiques en utilisant les différences de capacité de formation de complexes métalliques du groupe fonctionnel et de l'ion métallique dans l'éluant et les isomères optiques. Adaptée aux acides aminés, aux acides hydroxyles et à leurs dérivés.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité