Multimode columns, Asahipak GS-HQ series preparative type
Fournisseur: Resonac
F6810034 F6810035
SHOWF6810034EA 10580 EUR InStock
SHOWF6810034 SHOWF6810035
Multimode columns, Asahipak GS-HQ series preparative type
Colonnes pour chromatographie
Asahipak GS-HQ series are polyvinyl alcohol-based columns.
  • SEC is the main separation mode
  • Depends on the eluent selected, the column adds multimode features of reversed phase, HILIC and ion exchange modes to SEC
  • Suitable for the separation of peptides or nucleic acids with similar molecular weights
  • Suitable for desalting samples or substituting buffer in protein analysis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité