Rubber conical gaskets Guko, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292020001 292022705 292022302 292023204 292023607 292023907 292024303 292021203 292021709
511-0018EA 66.6 EUR InStock
511-0018 511-0027 511-0026 511-0028 511-0029 SCOT292023907 SCOT292024303 511-0019 511-0025
Rubber conical gaskets Guko, DURAN®
Supports Manchons de support
EPDM rubber.
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité