Flat flange lids, centre neck, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
243984605 243985104 243985704 243986109 244504608 244505707
SCOT243984605EA 205 EUR InStock
SCOT243984605 SCOT243985104 201-0139 SCOT243986109 SCOT244504608 SCOT244505707
Flat flange lids, centre neck, DURAN®
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité