Rod baffles
Fournisseur: COWIE
PC708.012.250 PC708.008.150 PC708.008.200 PC708.008.250 PC708.012.200 PC708.016.150 PC708.016.200 PC708.016.250 PC708.012.150
COWIPC708.012.250EA 94.1 EUR InStock
COWIPC708.012.250 COWIPC708.008.150 COWIPC708.008.200 COWIPC708.008.250 COWIPC708.012.200 COWIPC708.016.150 COWIPC708.016.200 COWIPC708.016.250 COWIPC708.012.150
Rod baffles
Agitateurs Outils d'agitation
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité