Échantillonneurs de poudre, MicroMate
Fournisseur: Sampling Systems
1070A-350 1070A-500
SAMP1070A-350EA 1680 EUR InStock
SAMP1070A-350 SAMP1070A-500
Échantillonneurs de poudre, MicroMate
Échantillonneurs Préleveurs de solides
The MicroMate is designed for small volumes of powders and granules.
  • Inner rod extends beyond the outer tube
  • Slightly variable nominal sample volume
  • Dry and ambient recommended storage temperature
Mostly used in unit dosing in the pharmaceutical industries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité