Hydrophilic interaction chromatography columns, Asahipak NH2P preparative type
Fournisseur: Resonac
F6710017 F6830001 F6830031
554-5308EA 769 EUR InStock
554-5308 554-5306 554-5307
Hydrophilic interaction chromatography columns, Asahipak NH2P preparative type
Colonnes pour chromatographie
Asahipak NH2P are polyvinyl alcohol-based packed columns ideal for saccharides analysis.
  • Excellent chemical stability and resistance to degradation over time
  • Washable with alkaline solutions
  • Suitable for evaporative light scattering detector, corona-charged aerosol detector and LC-MS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité