Adapter, stopper type, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286576503 286576803 286576109 286576306 286576709 286576906
SCOT286576503EA 457 EUR InStock
SCOT286576503 SCOT286576803 SCOT286576109 SCOT286576306 SCOT286576709 SCOT286576906
Adapter, stopper type, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité