Adapters, expansion, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286542507 286542704 286548004 286548107 286548201 286535906
SCOT286542507EA 245 EUR InStock
SCOT286542507 SCOT286542704 SCOT286548004 SCOT286548107 SCOT286548201 SCOT286535906
Adapters, expansion, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3,3 clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Expansion adapter from small cone to large socket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité