Sack samplers
Fournisseur: Sampling Systems
1320A-01 1320B-01 1320C-01
SAMP1320A-01EA 201 EUR InStock
SAMP1320A-01 SAMP1320B-01 SAMP1320C-01
Sack samplers
Échantillonneurs Préleveurs de solides
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
Informations de commande: Includes a 250 ml sampling bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité