Clés de robinets, creux, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286043007 286044406 286046201 286047009 286047206 286041803
SCOT286043007EA 28 EUR InStock
SCOT286043007 SCOT286044406 SCOT286046201 SCOT286047009 SCOT286047206 SCOT286041803
Clés de robinets, creux, DURAN®
Clés de robinets d'arrêt
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Threaded glass handle
  • Ground
  • With three part retaining device
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité