Flash chromatography columns, PuriFlash®, C18 IR silica
Fournisseur: INTERCHIM
IR50C18/450G IR-50C18-F0025 IR50C18/35G IR-50C18-F0330 IR50C18/2500G IR50C18/20G IR50C18/175G IR50C18/1250G IR50C18/120G IR50C18/6G
INTEIR50C18/450GEA 0 EUR InStock
INTEIR50C18/450G UPTIIR-50C18-F0025 INTEIR50C18/35G UPTIIR-50C18-F0330 INTEIR50C18/2500G INTEIR50C18/20G INTEIR50C18/175G INTEIR50C18/1250G UPTIIR50C18/120G INTEIR50C18/6G
Flash chromatography columns, PuriFlash®, C18 IR silica
Colonnes pour chromatographie
These flash chromatography columns, irregular C18 silica serves a broad-ship of purification requirements for mid to non polar compounds.
  • Base material is irregular shaped silica
  • pH ranges from 1,6 to 7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité