Rotor for Cryofuge™ 6000i/8500i series
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
521-1384EA 0 EUR InStock
521-1384
Rotor for Cryofuge™ 6000i/8500i series
Centrifugeuses Rotors
Windshielded rotor for the large capacity centrifuges Cryofuge 6000i and 8500i.
  • Swinging bucket
  • Rotor body made of stainless steel; bucket made of aluminium
  • Comes with a lid but without buckets
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité